Plateaux
Plateaux
Ronds, 620 ml, 214 mm, - mm
N° de catalogue 216-1569
Fournisseur:   Novelis
Plateaux
N° de catalogue 216-1569
Fournisseur:  Novelis
Plateaux
Plateaux
Ronds, 620 ml, 214 mm, - mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 750 ST
Product Details & Documents
En aluminium.
  • Sans huile
  • Recyclables
Plateaux multi-usages pour un large éventail d'applications.
Spécifications
  • Ø ext.:
    214 mm
  • Capacité:
    620 ml
  • Désignation:
    Ronds
  • Seq:
    12
  • l×p×h:
    - mm