Accessoires | Avantor
Accessoires
Bras de pulvérisation magnétiques et évolutifs pour moderniser des paniers supérieurs sans bras de pulvérisation magnétique, à utiliser dans O 167, O 173, O 188, O 190, PG 8535/36
Catalog # 141-0571
Accessoires
Catalog # 141-0571
Supplier:  
Accessoires
Accessoires
Bras de pulvérisation magnétiques et évolutifs pour moderniser des paniers supérieurs sans bras de pulvérisation magnétique, à utiliser dans O 167, O 173, O 188, O 190, PG 8535/36
Discontinued
Product Details & Documents
  • Pour paniers inférieurs et supérieurs
  • Avec perforations de 7×7 mm
  • En acier inoxydable
Specifications
  • Désignation:
    Bras de pulvérisation magnétiques et évolutifs pour moderniser des paniers supérieurs sans bras de pulvérisation magnétique, à utiliser dans O 167, O 173, O 188, O 190
  • Seq:
    29
  • Pour:
    PG 8535/36