Inserts
Inserts
E 109 Insert adapté pour 21 béchers en verre jusqu'à 250 ml, équipé de 21×3 barres de maintien
N° de catalogue 141-0297
Fournisseur:   MIELE
Inserts
N° de catalogue 141-0297
Fournisseur:  MIELE
Inserts
Inserts
E 109 Insert adapté pour 21 béchers en verre jusqu'à 250 ml, équipé de 21×3 barres de maintien
Prix
487.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    E 109 Insert adapté pour 21 béchers en verre jusqu'à 250 ml, équipé de 21×3 barres de maintien
  • Seq:
    35