Inserts
Plateau en maille E 969, pour divers éléments, pour E 900-4, E 935-3, E 975-2 et E 941 avec 945
Plaque en métal perforé : 7×7×3 mm
L×P×H : 363×533×67/122 mm, G 85727/28, 363×533×122 mm
Plaque en métal perforé : 7×7×3 mm
L×P×H : 363×533×67/122 mm, G 85727/28, 363×533×122 mm
N° de catalogue 141-0439
Fournisseur: MIELE
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Plateau en maille E 969, pour divers éléments, pour E 900-4, E 935-3, E 975-2 et E 941 avec 945
Plaque en métal perforé : 7×7×3 mm
L×P×H : 363×533×67/122 mm - Seq:26
- l×p×h:363×533×122 mm
- Pour:G 85727/28