Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Accessoires

Socle en acier inoxydable, dimensions (l×P×H) : 900×600×300 mm - (vis de machine dans socle), G 7882/92, G 7883/93 with G 7895/7896
N° de catalogue 141-0468
Fournisseur:   MIELE
Accessoires
N° de catalogue 141-0468
Fournisseur:  MIELE
Accessoires
Accessoires

Socle en acier inoxydable, dimensions (l×P×H) : 900×600×300 mm - (vis de machine dans socle), G 7882/92, G 7883/93 with G 7895/7896

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Pour paniers inférieurs et supérieurs
  • Avec perforations de 7×7 mm
  • En acier inoxydable
Spécifications
  • Désignation:
    Socle en acier inoxydable, dimensions (l×P×H) : 900×600×300 mm - (vis de machine dans socle)
  • Seq:
    36
  • Pour:
    G 7882/92, G 7883/93 with G 7895/7896