Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Accessoires

Accessoires

Socle en acier inoxydable, dimensions (l×P×H) : 900×700×300 mm - (vis de machine dans socle), G 7882 CD, G 7883, G 7835 CD
N° de catalogue 141-0469
Fournisseur:   MIELE
Accessoires
N° de catalogue 141-0469
Fournisseur:  MIELE
Accessoires
Accessoires

Socle en acier inoxydable, dimensions (l×P×H) : 900×700×300 mm - (vis de machine dans socle), G 7882 CD, G 7883, G 7835 CD

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Pour paniers inférieurs et supérieurs
  • Avec perforations de 7×7 mm
  • En acier inoxydable
Spécifications
  • Désignation:
    Socle en acier inoxydable, dimensions (l×P×H) : 900×700×300 mm - (vis de machine dans socle)
  • Seq:
    37
  • Pour:
    G 7882 CD, G 7883, G 7835 CD
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.