Inserts
Inserts
Insert E 965, avec 15×3 supports pour béchers de 250 à 600 ml
L×P×H : 357×522×173 mm, G 7827, 357×522×173 mm
N° de catalogue 141-0470
Fournisseur:   MIELE
Inserts
N° de catalogue 141-0470
Fournisseur:  MIELE
Inserts
Inserts
Insert E 965, avec 15×3 supports pour béchers de 250 à 600 ml
L×P×H : 357×522×173 mm, G 7827, 357×522×173 mm
Prix
SFr. 1’150.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Insert E 965, avec 15×3 supports pour béchers de 250 à 600 ml
    L×P×H : 357×522×173 mm
  • Seq:
    23
  • l×p×h:
    357×522×173 mm
  • Pour:
    G 7827