Inserts
Insert E 963, avec 33×3 supports de béchers jusqu'à 250 ml
L×P×H : 357×522×155 mm, G 7827, 357×522×155 mm
N° de catalogue 141-0471
Fournisseur:   MIELE
Inserts
N° de catalogue 141-0471
Fournisseur:  MIELE
Inserts
Inserts
Insert E 963, avec 33×3 supports de béchers jusqu'à 250 ml
L×P×H : 357×522×155 mm, G 7827, 357×522×155 mm
Prix
SFr. 1’534.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Insert E 963, avec 33×3 supports de béchers jusqu'à 250 ml
    L×P×H : 357×522×155 mm
  • Seq:
    22
  • l×p×h:
    357×522×155 mm
  • Pour:
    G 7827