Inserts
Insert E 960/1, avec 20 grands et 26 petits crochets à ressort pour des Erlenmeyers et des éprouvettes à col large
L×P×H : 357×522×185 mm, G 7827, 357×522×185 mm
L×P×H : 357×522×185 mm, G 7827, 357×522×185 mm
N° de catalogue 141-0479
Fournisseur: MIELE
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Insert E 960/1, avec 20 grands et 26 petits crochets à ressort pour des Erlenmeyers et des éprouvettes à col large
L×P×H : 357×522×185 mm - Seq:46
- l×p×h:357×522×185 mm
- Pour:G 7827