Inserts
Insert 9/1, plaque perforée pour E 935-3/1
Perforations de 7×7 mm, nervure de 3 mm
L×P×H: 543×773×1 mm, PG 8527, 543×773×1 mm
N° de catalogue 141-0493
Fournisseur:   MIELE
Inserts
N° de catalogue 141-0493
Fournisseur:  MIELE
Inserts
Inserts
Insert 9/1, plaque perforée pour E 935-3/1
Perforations de 7×7 mm, nervure de 3 mm
L×P×H: 543×773×1 mm, PG 8527, 543×773×1 mm
Prix
289.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Insert 9/1, plaque perforée pour E 935-3/1
    Perforations de 7×7 mm, nervure de 3 mm
    L×P×H: 543×773×1 mm
  • Seq:
    2
  • l×p×h:
    543×773×1 mm
  • Pour:
    PG 8527