Inserts
E 118 convient pour 38 demi-boîtes de Pétri de Ø 100 mm, équipé de 38 supports, hauteur 70 mm, distance env. 26 mm
N° de catalogue 141-0379
Fournisseur: MIELE
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:E 118 convient pour 38 demi-boîtes de Pétri de Ø 100 mm, équipé de 38 supports, hauteur 70 mm, distance env. 26 mm
- Seq:47