Inserts
E 137 convient pour 56 demi-boîtes de Pétri de Ø 100 mm, équipé de 56 supports, hauteur 70 mm, distance env. 26 mm
N° de catalogue 141-0381
Fournisseur:   MIELE
Inserts
N° de catalogue 141-0381
Fournisseur:  MIELE
Inserts
Inserts
E 137 convient pour 56 demi-boîtes de Pétri de Ø 100 mm, équipé de 56 supports, hauteur 70 mm, distance env. 26 mm
Prix
SFr. 794.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    E 137 convient pour 56 demi-boîtes de Pétri de Ø 100 mm, équipé de 56 supports, hauteur 70 mm, distance env. 26 mm
  • Seq:
    50