Accessoires
Bande magnétique ML/2 pour reconnaissance automatique de l'unité mobile, PG 8535, PG 8536
Catalog # 141-0435
Supplier: MIELE
Jump to:
Product Details & Documents
- Pour paniers inférieurs et supérieurs
- Avec perforations de 7×7 mm
- En acier inoxydable
Specifications
- Désignation:Bande magnétique ML/2 pour reconnaissance automatique de l'unité mobile
- Seq:22
- Pour:PG 8535, PG 8536