Accessories for glove boxes, Precise™
Diaphragm pump for drying train circulation, for 230 V units, 35 l/minute displacement capacity
LBCP5248201
: LABCONCO
- Désignation:Diaphragm pump for drying train circulation, for 230 V units, 35 l/minute displacement capacity
- Seq:27
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..