CHES, 0.5 M buffer solutions
CHES buffer solution, 0,5 M, 9.0, 250 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
CHES, 0.5 M buffer solutions
N° de catalogue J63670.AK
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid, CHES.
CAS No.: 103-47-9
MDL No.: MFCD00003835
Documents
Spécifications
Spécifications
- Concentration:0,5 M
- Cdt:250 mL
- Désignation:CHES buffer solution
- Valeur pH:9.0
- Cat. No.:J63670.AK
- N ° CAS.:103-47-9
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00003835
- Température de stockage:2°C to 8°C
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..