Vert de bromocrésol ACS
Glass bottle for solids, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Vert de bromocrésol ACS
N° de catalogue J65225.14
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 76-60-8
Aller à
Product Details & Documents
CAS No.: 76-60-8 Molecular Formula: C21H14Br4O5S Formula Weight: 698.04 Physical Form: Powder Appearance: Pale brown to yellow Melting Point: 225° dec. Beilstein Reference: 372527 Merck Reference: 14,1386 MDL No.: MFCD00005874
Synonymes: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Numéro CAS:76-60-8
- Formule:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
- Numéro MDL:MFCD00005874
- Poids moléculaire:698.02 g/mol
- Index Merck:14,1386
- Point de fusion:225 °C (déc.)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-972-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g
- Cat. No.:J65225.14



