Vert de bromocrésol ACS
Glass bottle for solids, 5 g
  J65225.06
Vert de bromocrésol ACS
  J65225.06
 :  76-60-8
Vert de bromocrésol ACS
Vert de bromocrésol ACS
Glass bottle for solids, 5 g
 :  76-60-8
SFr. 74.00
1 * 5 g
CAS No.: 76-60-8 Molecular Formula: C21H14Br4O5S Formula Weight: 698.04 Physical Form: Powder Appearance: Pale brown to yellow Melting Point: 225° dec. Beilstein Reference: 372527 Merck Reference: 14,1386 MDL No.: MFCD00005874
 :  3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  •  :76-60-8
  •  :C₂₁H₁₄Br₄O₅S
  •  :MFCD00005874
  •  :698.02 g/mol
  •  :14,1386
  •  :225 °C (déc.)
  •  :Température ambiante
  •  :200-972-8
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5 g