Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Flacon Verre, 125 mL
N° de catalogue J63560.XE
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
N° de catalogue J63560.XE
Numéro CAS:  
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Flacon Verre, 125 mL
Numéro CAS:  
Prix
115.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 125 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    125 mL
  • Désignation:
    Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)