Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5
Phosphate buffer soln, 0,5 M, 7,5, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5
N° de catalogue J63349.AP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Concentration:0,5 M
- Cdt:500 mL
- Désignation:Phosphate buffer soln
- Valeur pH:7,5
- Cat. No.:J63349.AP
- N ° CAS.:7558-80-7
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00003527