8-Bromoadénine
8-Bromoadénine
Glass bottle for solids, 100 mg
N° de catalogue J65582.MC
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
8-Bromoadénine
N° de catalogue J65582.MC
Numéro CAS:  6974-78-3
8-Bromoadénine
8-Bromoadénine
Glass bottle for solids, 100 mg
Numéro CAS:  6974-78-3
Prix
132.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  8-Bromo-1H-adenine, 8-Bromo-7H-purin-6-amine, 8-Bromo-9H-purin-6-amine
  • Numéro CAS:6974-78-3
  • Formule:C₅H₄BrN₅
  • Numéro MDL:MFCD00082518
  • Poids moléculaire:214.02 g/mol
  • Point de fusion:>250 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:230-225-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 mg
Spécifications