Analytical mill, A 10 basic
A 10 basic
N° de catalogue 412-0304
Fournisseur: IKA
Aller à
Product Details & Documents
This batch mill has simple handling with keypads which grinds hard, brittle, soft and fibrous materials, because samples may be embrittled directly in the grinding chamber- tough, oily and aqueous samples can also be grinded. Easily exchangeable beater/cutter for a variety of applications.
- Counter- displays grinding time and error code
- Digital timer with interval function, integrated cooling connections
- Brushless motor for long service life and low noise level
- Bayonet lock for lid to enable simple and safe locking
The mill starts only when the lid is closed and can be opened at standstill. A quick stop feature further increases the safety of the user.
Spécifications
- Désignation:A 10 basic
- Seq:01
- Poids:3 kg
- Matériau de la chambre de broyage:Stainless steel 1.4301
- L×P×H:130×145×250 mm
- Granulométrie initiale max.:6 mm
- Puissance d'entrée/sortie du moteur:500/400 W
- Protection de surcharge:Yes
- Volume utile:50 ml
- Modèle:A 10 basic
- Cat. No.:412-0304
- Vitesse périphérique:63 m/s
- Vitesse:22 000 min⁻¹ fixed
- Durée de fonctionnement Marche/Arrêt:10 min
- Consommation:500 W
- Affichage de la vitesse:OLED, multilingual
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25001664A 10.4 Grinding chamber reductionConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 169.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix