Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0, 500 mL
N° de catalogue J63863.AP
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
N° de catalogue J63863.AP
Numéro CAS:  
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 188.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0
  • Cat. No.:
    J63863.AP
  • N ° CAS.:
    150-90-3
  • Apparence:
    Colourless
  • Odour/scent:
    Odourless
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00002789
  • Température de stockage:
    2°C to 8°C