TBE running buffer (10X)
TBE running buffer (10X)
TBE running buffer (10X), 4 L
N° de catalogue J62788.K7
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
TBE running buffer (10X)
N° de catalogue J62788.K7
Numéro CAS:  
TBE running buffer (10X)
TBE running buffer (10X)
TBE running buffer (10X), 4 L
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 340.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 L
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    4 L
  • Désignation:
    TBE running buffer (10X)
  • Cat. No.:
    J62788.K7
  • Apparence:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid