RBC lysis buffer for mouse
RBC lysis buffer for mouse, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
RBC lysis buffer for mouse
N° de catalogue J62150.AP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Applications: For lysis of mouse red blood cells
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Désignation:RBC lysis buffer for mouse
- Cat. No.:J62150.AP
- Apparence:Colourless
- Physical form:Liquid
- Température de stockage:2°C to 8°C