Tricine-SDS sample buffer (2X), non-reducing
Tricine-SDS Sample Buffer (2X), non-reducing, 50 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Tricine-SDS sample buffer (2X), non-reducing
N° de catalogue J62677.AD
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:50 mL
- Désignation:Tricine-SDS Sample Buffer (2X), non-reducing
- Cat. No.:J62677.AD
- Apparence:Blue
- Physical form:Liquid