Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Phosphate buffer soln, 0,2 M, 4,4, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
N° de catalogue J60467.AP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Concentration:0,2 M
- Cdt:500 mL
- Désignation:Phosphate buffer soln
- Valeur pH:4,4
- Cat. No.:J60467.AP
- N ° CAS.:7558-80-7
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00003527
- Température de stockage:2°C to 8°C