Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer, 4X, 250 mL
N° de catalogue J62023.AK
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Stripping buffer-2 (4X)
N° de catalogue J62023.AK
Numéro CAS:  
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer, 4X, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 81.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    Stripping buffer, 4X
  • Cat. No.:
    J62023.AK
  • Physical form:
    Liquid