D(-)-Acide lactique
D(-)-Acide lactique
Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue J61871.03
Corrosif
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
D(-)-Acide lactique
N° de catalogue J61871.03
Numéro CAS:  10326-41-7
D(-)-Acide lactique
D(-)-Acide lactique
Flacon verre pour solides, 1 g
Numéro CAS:  10326-41-7
Prix
SFr. 1’680.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
CAS No.: 10326-41-7 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Low melting solid Appearance: White to off-white Solubility: Soluble in water (50mg/ml) Beilstein Reference: 1720254 Merck Reference: 14,5335 Optical Rotation: -0.4° (c=8 in water) MDL No.: MFCD00068313
Useful chiral synthon, building block for depsipeptides
Synonymes:  (R)-2-Hydroxypropanoic acid, D-Lactic Acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropionic acid, (R)-(-)-Lactic acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropanoic acid
  • Numéro CAS:10326-41-7
  • Formule:C₃H₆O₃
  • Numéro MDL:MFCD00068313
  • Poids moléculaire:90.08 g/mol
  • Index Merck:14,5335
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:233-713-2
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 g