D(-)-Acide lactique
Flacon verre pour solides, 250 mg
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
D(-)-Acide lactique
N° de catalogue J61871.MD
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 10326-41-7
Aller à
Product Details & Documents
CAS No.: 10326-41-7 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Low melting solid Appearance: White to off-white Solubility: Soluble in water (50mg/ml) Beilstein Reference: 1720254 Merck Reference: 14,5335 Optical Rotation: -0.4° (c=8 in water) MDL No.: MFCD00068313
Useful chiral synthon, building block for depsipeptides
Synonymes: (R)-2-Hydroxypropanoic acid, D-Lactic Acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropionic acid, (R)-(-)-Lactic acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropanoic acid
- Numéro CAS:10326-41-7
- Formule:C₃H₆O₃
- Numéro MDL:MFCD00068313
- Poids moléculaire:90.08 g/mol
- Index Merck:14,5335
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:233-713-2
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:250 mg