HEPES, 0.5 M buffer solutions
HEPES buffer solution, 0,5 M, 7,6, Flacon Verre, 100 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
HEPES, 0.5 M buffer solutions
N° de catalogue J61047.AE
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158
Documents
Spécifications
Spécifications
- Concentration:0,5 M
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:HEPES buffer solution
- Valeur pH:7,6
- Cat. No.:J61047.AE
- N ° CAS.:7365-45-9
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00006158