MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA), 500 mL
N° de catalogue J60184.AP
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
N° de catalogue J60184.AP
Numéro CAS:  
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA), 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 174.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131625
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
  • Cat. No.:
    J60184.AP
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00131625
Spécifications