Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5
Phosphate buffer soln, 0,5 M, 6,5, 250 mL
N° de catalogue J60845.AK
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5
N° de catalogue J60845.AK
Numéro CAS:  
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5
Phosphate buffer soln, 0,5 M, 6,5, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
172.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    0,5 M
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    Phosphate buffer soln
  • Valeur pH:
    6,5
  • Cat. No.:
    J60845.AK
  • N ° CAS.:
    7558-80-7
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00003527