SSC buffer (20X)
SSC buffer (20X)
SSC buffer, 20X, 4 L
N° de catalogue J60839.K7
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
SSC buffer (20X)
N° de catalogue J60839.K7
Numéro CAS:  
SSC buffer (20X)
SSC buffer (20X)
SSC buffer, 20X, 4 L
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 258.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 L
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00132371
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    4 L
  • Désignation:
    SSC buffer, 20X
  • Cat. No.:
    J60839.K7
  • Physical form:
    Colourless liquid
  • MDL No.:
    MFCD00132371