MOPS-SDS running buffer (20X)
MOPS-SDS running buffer (20X), 1 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
MOPS-SDS running buffer (20X)
N° de catalogue J62847.K2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:1 L
- Désignation:MOPS-SDS running buffer (20X)
- Cat. No.:J62847.K2
- Physical form:Liquid