Buffers, sodium phosphate, 0,5 M solutions
Buffers, sodium phosphate, 0,5 M solutions
Sodium phosphate, buffer solution, 0,5 M, 7,5, Flacon Verre, 250 mL
N° de catalogue J61561.AK
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Buffers, sodium phosphate, 0,5 M solutions
N° de catalogue J61561.AK
Numéro CAS:  
Buffers, sodium phosphate, 0,5 M solutions
Buffers, sodium phosphate, 0,5 M solutions
Sodium phosphate, buffer solution, 0,5 M, 7,5, Flacon Verre, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 188.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    0,5 M
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    Sodium phosphate, buffer solution
  • Valeur pH:
    7,5
  • Cat. No.:
    J61561.AK
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00146206