Buffers, sodium phosphate, 0,5 M solutions
Sodium phosphate, buffer solution, 0,5 M, 8,0, Flacon Verre, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Buffers, sodium phosphate, 0,5 M solutions
N° de catalogue J60825.AP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00146206
Spécifications
Spécifications
- Concentration:0,5 M
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Désignation:Sodium phosphate, buffer solution
- Valeur pH:8,0
- Cat. No.:J60825.AP
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00146206



