Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Tween 20 Blocking Buffer, 1% in PBS (10X), 2 L
N° de catalogue J61544.K3
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
N° de catalogue J61544.K3
Numéro CAS:  
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Tween 20 Blocking Buffer, 1% in PBS (10X), 2 L
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 321.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 L
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Clear
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    2 L
  • Désignation:
    Tween 20 Blocking Buffer, 1% in PBS (10X)
  • Cat. No.:
    J61544.K3
  • Apparence:
    Clear
  • Physical form:
    Viscous liquid
  • Température de stockage:
    2°C to 8°C