Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Tween 20 Blocking Buffer, 1% in PBS (10X), 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
N° de catalogue J61544.AP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Clear
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Désignation:Tween 20 Blocking Buffer, 1% in PBS (10X)
- Cat. No.:J61544.AP
- Apparence:Clear
- Physical form:Viscous liquid
- Température de stockage:2°C to 8°C