NP-40 lysis buffer
NP-40 lysis buffer
NP-40 lysis buffer, 250 mL
Catalog # J60766.AK
NP-40 lysis buffer
Catalog # J60766.AK
CAS Number:  
NP-40 lysis buffer
NP-40 lysis buffer
NP-40 lysis buffer, 250 mL
CAS Number:  
Price
SFr. 134.00
Log in for availability
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Specifications
Specifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    NP-40 lysis buffer
  • Cat. No.:
    J60766.AK
  • Apparence:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
  • Température de stockage:
    2°C to 8°C
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..