Buffer, ACES, 0,5 M solution
ACES, 0,5M buffer solution, pH 7,0, Flacon Verre, 100 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Buffer, ACES, 0,5 M solution
N° de catalogue J60755.AE
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
CAS No.: 7365-82-4
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00008030
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:ACES, 0,5M buffer solution, pH 7,0
- Cat. No.:J60755.AE
- N ° CAS.:7365-82-4
- Apparence:Colourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00008030
- Température de stockage:2°C to 8°C