NP-40 lysis buffer
NP-40 lysis buffer, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Désignation:NP-40 lysis buffer
- Cat. No.:J60766.AP
- Apparence:Colourless
- Physical form:Liquid
- Température de stockage:2°C to 8°C