EPPS, 0,2 M buffer solutions
EPPS buffer solution, 0,2 mol/L, 8,5, Flacon Verre, 100 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
EPPS, 0,2 M buffer solutions
N° de catalogue J61476.AE
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
CAS No.: 16052-06-5
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00006160
Documents
Spécifications
Spécifications
- Concentration:0,2 mol/L
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:EPPS buffer solution
- Valeur pH:8,5
- Cat. No.:J61476.AE
- N ° CAS.:16052-06-5
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00006160