MOPSO, 0,2 M buffer soln., pH 7,0
MOPSO buffer solution, 0,2 M, 7,0, 100 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
MOPSO, 0,2 M buffer soln., pH 7,0
N° de catalogue J61469.AE
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
CAS No.: 79803-73-9
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00070007
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Concentration:0,2 M
- Cdt:100 mL
- Désignation:MOPSO buffer solution
- Valeur pH:7,0
- Cat. No.:J61469.AE
- N ° CAS.:79803-73-9
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00070007