Inoculating loops, Microstreaker
Moyen, diamètre int. de 2,91 mm, poignée verte, 3 µl
N° de catalogue 391-0471
Fournisseur: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Aller à
Product Details & Documents
Inoculation loop of nickel-chromium wire of not more than 60 mm length, conforming to Howie recommendations. Colour coded handle.
Spécifications
- Capacité:3 µl
- Désignation:Moyen, diamètre int. de 2,91 mm, poignée verte
- Seq:02