Buffer solutions
Buffer solution, 6,80, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
N° de catalogue REGE106825
Fournisseur: REAGECON
Aller à
Product Details & Documents
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSDS_FR_CH_REGE10687 sds_REGE103776 sds_REGE1040525 sds_REGE10505 sds_REGE10605
Scheda di sicurezza
Plus
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:1 L
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Buffer solution
- Précision du pH:±0,01
- Valeur pH:6,80
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..