Capteurs
Sonde de température PT1000,90 enduite, PT 1000.90, −10...+260 °C, 3×230 mm
N° de catalogue 460-1041
Fournisseur: IKA
Aller à
Product Details & Documents
For use with RCT basic, RET basic and C-MAG HS digital series.
PT1000 (DIN IEC 751 Class A)
Spécifications
- Plage de mesure:−10...+260 °C
- Désignation:Sonde de température PT1000,90 enduite
- Seq:02
- Type:PT 1000.90
- Ø×L:3×230 mm



