ContactUsLinkComponent
Agitateur basculant PMR-100, avec plate-forme antiderapante 460x3600 mm. Vitesse 1 99 oscill/min, angle varaible 0-9 (de 1 50 oscill/min) ou 10 (au dessus de 50 oscill/min). Charge maxi. 5 kg. Affichage LCD 2 lignes de 16 caracteres de tous les 1 * 1 Pce
Catalog # 444-0778
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
undefined
Agitateur basculant PMR-100, avec plate-forme antiderapante 460x3600 mm. Vitesse 1 99 oscill/min, angle varaible 0-9 (de 1 50 oscill/min) ou 10 (au dessus de 50 oscill/min). Charge maxi. 5 kg. Affichage LCD 2 lignes de 16 caracteres de tous les 1 * 1 Pce
Catalog # 444-0778
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Frequently Bought Together