ContactUsLinkComponent
Bain sec agit PHMT-PSC96 pour microplaque 96, temprature ambiante +5 jusqu' 100 C 0,1C. Livr avec bloc pour microplaque 96x0,2 ml, des blocs supplmentaires interchangeables peuvent tre commands sparment. Vitesse 250 1400 t/min. LxPxH 1 * 1 Pce
Catalog # 444-0825
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Bain sec agit PHMT-PSC96 pour microplaque 96, temprature ambiante +5 jusqu' 100 C 0,1C. Livr avec bloc pour microplaque 96x0,2 ml, des blocs supplmentaires interchangeables peuvent tre commands sparment. Vitesse 250 1400 t/min. LxPxH 1 * 1 Pce
Catalog # 444-0825
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Frequently Bought Together