Aspirateur de liquide FTA-1 avec pompe intgre vide 500 mbar, flacon de collecte 1 litre, filtre hydrophobe. En option rateau d'aspiration 8 canaux pour travaux en microplaques 1 * 1 Pce
Aspirateur de liquide FTA-1 avec pompe intgre vide 500 mbar, flacon de collecte 1 litre, filtre hydrophobe. En option rateau d'aspiration 8 canaux pour travaux en microplaques 1 * 1 Pce