Pipette tips
Eppendorf type, graduated, 10 - 300 µl, -, Transparent, Gilson, Brand, Labsystems, Biohit, 10 racks, 96 each
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Emballage:10 racks, 96 each
- Stérile:-
- Volume:10 - 300 µl
- Seq:12
- Style de pointe:Eppendorf type, graduated
- Couleur de pointe:Transparent
- Pour l'utilisation avec:Gilson, Brand, Labsystems, Biohit